遺伝子発現・サイレンシング
遺伝子発現の制御は、生物学的プロセスをコントロールする複雑な遺伝子ネットワークについて研究している研究者が活用する、最もパワフルな技術の1つです。特に、遺伝子制御実験は、がんから発達障害および神経変性疾患に至るまで、疾患との闘いに効果の高い治療薬を特定するために広く用いられています。
細胞や組織における遺伝子発現の効果的な制御に用いられる技術は多数存在します。RNAi(RNA干渉)は自然の生物学的機序であり、二本鎖siRNA(低分子干渉RNA)により標的遺伝子発現の強力な阻害を誘導します。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、研究者向けのRNAi商業製品の開発におけるリーダー的存在です。
最近では、CRISPR干渉(CRISPRi)とCRISPR活性化(CRISPRa)が開発され、研究者にとってほぼ制限のない遺伝子制御オプションを実現する新しいパワフルなツールセットとなっています。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスの比類のないCRISPR製品ラインナップを活用することで、ほぼあらゆる遺伝子を正確かつ効率的にノックダウン、ノックアウト、活性化、または過剰発現させることができます。
注目のカテゴリー
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi-遺伝子経路を解明する遺伝子制御
機能ゲノミクススクリーニングは創薬研究にとって不可欠であり、生体系、生物学的経路、および疾患の機序を解明することが可能になります。これらの複雑な分子間相互作用ネットワークを効果的に調査するには、高精度・高効率・長期間のノックダウンが可能なshRNAライブラリーが必要です。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、RNAiコンソーシアム(TRC)が開発したTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーです。卓越したカバー率をもたらすレンチウイルスベースのshRNAライブラリーは、全ゲノム、個々のRNAiクローン/ベクター、遺伝子ファミリーセットを含む複数のフォーマットで利用できます。
CRISPRiおよびCRISPRa-パワフルな遺伝子阻害および遺伝子活性化
CRISPRi(CRISPR干渉)およびCRISPRa(CRISPR活性化)は、基本となるDNA配列を変化させることなく、遺伝子のきわめて効率的なサイレンシングと活性化をそれぞれ実現します。大規模LOF(loss-of-function)およびGOF(gain-of-function)スクリーニングで使用すると、他の手法では見落とされがちな、特有であるが機能的には関連のある遺伝子経路を特定することが可能です。
Synergystic Activation Mediator complex(SAM)によるCRISPRaおよびKRABドメインを用いたCRISPRiの模式図。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、遺伝子ノックダウン・過剰発現実験に必要な、最適化されたCRISPRiおよびCRISPRaライブラリー一式を提供します。プール型CRISPRi・SAM CRISPRaのレンチウイルスライブラリーは、市販の製品、あるいは特定のニーズに合わせてカスタマイズしたものを利用できます。
お客様のプロジェクトにCRISPRをご検討の場合は、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください。
関連資料
- Rosetta siRNA設計アルゴリズムは、オフターゲット効果の低減とRNAi性能の向上のためにsiRNA配列を最適化します。
- 遺伝子発現解析へのアプローチの一つは、遺伝子のmRNA濃度の測定です。この解析には、異なる転写物間の半減期の差、転写物の時間的なパターン、mRNAとタンパク質との間の相関の欠落など、いくつもの課題があります。
- RNAi実験の導入を成功に導く一連のベクター
- Enzyme Explorer Product Application Index for Superoxide Dismutase offered by us online. Superoxide Dismutase (SOD) catalyzes the reduction of superoxide anions to hydrogen peroxide.
- トランスフェクションは、真核細胞にDNA、RNAまたはタンパク質を導入することであり、遺伝子発現の調節や研究に広く用いられています。トランスフェクション技術は、遺伝子機能、タンパク質合成、細胞増殖や発生の解析を容易にする分析ツールとして役立ちます。
- すべて表示 (99)
関連プロトコル
- 懸濁細胞のレンチウイルスの形質導入(トランスダクション)の詳細な手順本プロトコルでは、MISSION TRC shRNAレンチウイルス粒子を、懸濁細胞での長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型観察に使う方法について紹介します。
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- すべて表示 (20)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245
サポート
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算ツール・アプリ
ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース
- Customer Support Request
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
関連資料
- ベクターマップ
RNAi実験の導入を成功に導く一連のベクター
- 一般的なshRNA よくあるお問い合わせ(FAQ)
shRNA、TRCに関するよくあるお問い合わせにお答えします。MISSION™など。