リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
包装
vial of 50 μL
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- 機能ゲノミクス/ターゲットバリデーション/エピジェネティック修飾
- 転写活性化
特徴および利点
- SigmaのCRISPR dCas9p300プラスミドは、標的細胞型において到達と発現を簡単にモニタリングできるようにp300-HATとGFPを同時発現します(図1)。gRNAは、p300 HATの触媒ドメインに融合したヌクレアーゼ活性を持たないCas9(dCas9)をうまく誘導して、ヒストンアセチル化レベルと内因性遺伝子発現レベルを増加させます。このdCas9-p300ヒストンアセチル化アプローチは、dCas9-VP64またはその他の類似の遺伝子活性化モチーフに対して独特な作用機序を示します。
構成
関連事項
その他情報
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
DCAS9P300-1EA:
DCAS9P300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma has developed a gene activation system based on a fusion of dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300.
Sigma has developed a gene activation system based on a fusion of dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300.
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。