Merck
ラボ用ポンプ
KDSシリンジマルチラックポンプ
ラボ用ポンプは、液体の移し替えや測定に使用される装置です。クロマトグラフィー、サンプル調製、試薬分注など、多くの用途において液体の流速を制御するように設計されています。蠕動ポンプ、シリンジポンプ、ピストンポンプ、隔膜ポンプなど、数種類のラボ用ポンプを取り揃えています。ポンプの選択は、特定の用途および実験の要件に依存します。
製品
関連性で並べ替え
1~20/27を表示
表示を変更する
1~20/27を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/27を表示しました。
ページ 1 2
1 / 2 ページ
真空ポンプ
ラボ用真空ポンプは、科学研究や分析試験において、蒸留装置、真空オーブン、回転蒸発器、真空ろ過、真空吸引、ゲル乾燥、ブロッティング、凍結乾燥など、ラボの機器に真空を発生させ、維持するために用いられています。実験用真空ポンプは大きく2つのカテゴリーに分けられます:オイルポンプとオイルフリーポンプです。回転翼ポンプなどのオイルポンプは潤滑剤および密封流体として油を使用します。隔膜ポンプやスクロールポンプなどのオイルフリーポンプは油を必要とせず、サンプルの真空乾燥や質量分析など、油汚染が懸念される用途に好まれることがあります。
Vacuubrand真空ポンプ
Vacuubrand隔膜真空ポンプは、ガスや蒸気の連続的なオイルフリーポンピングに使用されます。ポンプ速度が速く、到達真空度はきわめて低くなっています。非腐食性材料用の標準モデルと、腐食性ガスおよび蒸気に対して高い耐性を示す耐薬品性オプションをご用意しています。
Vacuubrand回転翼真空ポンプは強力かつコンパクトであり、優れた究極の真空を達成できます。最適化された潤滑循環により、メンテナンスとオイル確認の間の時間を最大化できます。
Milliflex Oasis®ろ過ポンプ
Milliflex Oasis®ポンプは医薬品製造環境における水やバイオバーデンの分析に使用されます。 
吸引ポンプ
ラボ用吸引ポンプは、生物学的ラボで一般に使用される基本的なツールです。細胞培養培地の廃液、遠心チューブで遠心後の上清、96ウェルプレートの残液など、さまざまな実験後の残液の吸引に利用されています。さらに、臨界液体、危険な病原体、生物学的危険性がクラスIIIまたはIVに分類される廃棄物を処理するための安全な収集システムとしても機能しています。ラボ用アスピレーターの原理としては、アスピレーターのヘッドに負圧状態を生じさせ、ヘッドの外の物質を大気圧で押し出してアスピレーター装置内に吸引することで、吸引効果を得るようになっています。
ASPIRE™真空アスピレーター
ASPIREラボラトリーアスピレーターは、頑丈でコンパクトなベースの中に静かでメンテナンスフリーのポンプが内蔵されています。真空は完全に調節可能であり、真空レベルを表示する圧力ゲージにより吸引速度を制御できます。ASPIREは、組織培養容器やプレートからの培地や上清の除去など、さまざまなラボの吸引用途に理想的な選択肢です。
ウォーターアスピレーター
蛇口アスピレーターとしても知られるこの従来の真空生成装置では、シンクの蛇口に取り付けることで、冷水がその全長にわたって流れるときのベンチュリ効果を用いて真空を生成します。さまざまなタイプをご用意しています:標準的なポリエチレンチューブは、減圧アダプター付き/無しの設計があり、また圧力が低下した場合の逆流を防ぐために、吸引チューブに陽圧バルブを備えたチャップマン渦巻ボール(swirling ball)型設計もあります。
蠕動ポンプ
一般にローラーポンプとも呼ばれる蠕動ポンプは、回転ローラーを用いて柔軟なチューブまたはホースを加圧/減圧して液体を移動させるポジティブディスプレイスメント式ポンプの一種です。ローラーが一連の圧力波を発生させ、それにより液体がチューブを通過するため、液体とポンプ部品が接触しません。この設計により、蠕動ポンプは、汚染しやすい液体や、腐食性、摩耗性、粘性の液体を移動させるのに理想的です。
マルチフロー蠕動ポンプ
マルチフロー蠕動ポンプは、発酵、生物培養、化学合成、画分収集などのさまざまな用途に使用されています。最大99ステップで流量のプログラミングが可能です。さらに、0の流量をプログラムすることにより、タイマーを使用せずに容易にポンプのオン/オフを切り替えることができます。
Preciflow蠕動ポンプ
従来の蠕動ポンプは、流量の減少、チューブの吸引、機械的破裂によってプロセスの中断をもたらすことが多く、時間的・金銭的損失が生じます。これらの問題に対処するべく20年に及ぶラボでの経験から生まれたPreciflow蠕動ポンプは、他のポンプに存在する欠陥を体系的に修正したものです。その結果、実用性、精度、および費用対効果を兼ね備えた、コンパクトで信頼性の高い優れたポンプが得られています。
シリンジポンプ
シリンジポンプは、シリンジを用いて液体を移動させるポジティブディスプレイスメント式ポンプの一種です。シリンジはモーターに固定され、そのモーターがプランジャーを動かして、シリンジの先端に取り付けたチューブや針を通して液体を押したり引いたりします。この設計により、分注される液体の流量や容量を正確に制御できるため、シリンジポンプは、正確な分注が必要とされる臨床検査および医療用途に理想的です。一般に、キャリブレーション、薬物送達、希釈、分注、投与、乳化、注入/吸引などの用途、マイクロ流体研究、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)に使用されています。
KDSシリンジポンプ
KD Scientific社のシリンジポンプは、ラボ環境で液体やガスを自動的かつ手頃な価格で送達するための液体処理を可能にします。経済的な価格で高い品質および信頼性の製品を提供することで世界的に認められているKD Scientific社は、経済的な注入ポンプ、シリンジポンプ、注入および吸引機能を有するシリンジポンプの製品ラインを最も幅広く展開しています。
ドラムポンプ
ドラムポンプは、ドラム缶などの大きな容器から液体を小さな容器に移すために使用される装置です。ラボでは、ドラムポンプを用いて、化学薬品やその他の液体を大きな保管用ドラムから小さな容器に分注し、実験や分析に使用することができます。ドラムポンプは、液体の安全かつ効率的な移し替え用に設計されており、一般に、電動ポンプヘッド、液体移送用のホースまたはチューブ、液体分注用のノズルまたは注ぎ口で構成されています。
金属ドラムポンプ
このポンプはカーボンスチール製であり、PTFEポンプと接地線およびクランプで構成されています。溶媒や非腐食性液体の分注に使用されています。