Merck
Z200336
Squeeze-bulb pump
internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,598
¥3,598
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,598
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.51
¥3,598
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
詳細
PE, 1 to 1 1/2 gpm. Flexible discharge tube and hose hook with tapered adapter fit 1 to 5 gal containers or cans. Internal flapper valve prevents reverse flow.
Uses: mild solvents, light oils, corrosives, dilute acid/caustics, liquid waxes, and disinfectants. Barrel: 21 in. L. Hose: 38 L × 1 in. diameter.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)