Merck
Z555363
Metal drum pump
fits 5gal. can, FM approved
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,300
¥53,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,300
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.79
¥53,300
Check Cart for Availability
物質
PTFE piston
carbon steel pump
容量
100 mL
フィッティング
(1 3/4 in.)
(2 1/4 in.)
(2 1/8 in.)
(2 7/8 in.)
関連するカテゴリー
詳細
高品質のFM認可ポンプは、アースワイヤーとクランプを備えています。溶媒および非腐食性の液体用ポンプには、シグマ アルドリッチ 20 L Flex-噴霧缶にポンプを装着するアダプター Z562254、および13/4インチ、21/8インチ、21/4インチ、27/8インチのcan thread用アダプターが付属しています。
吐出量:100 mL/ストローク
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1