Merck
Z569593
KDS Legato 210シリーズ シリンジポンプ、注入/吸引可能
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
別名:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥925,800
¥925,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥925,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥925,800
Check Cart for Availability
特徴
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 788210
パラメーター
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
サイズ
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
容量
0.5-140 mL
重量
4.9 kg (10.75 lb)
関連するカテゴリー
詳細
Infuse/withdraw Syringe pump. Holds 2 syringes This unit supports infuse only, withdraw only, infuse/withdraw, withdraw/infuse and continuous mode. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
特徴および利点
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)