Merck
BAF378960000
SP Bel-Art® Pipette Pump
capacity 0.2 mL, yellow
別名:
Pump For Pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
yellow
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37896-0000
キャパシティ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting with simple, one-handed operation.
特徴および利点
  • Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
  • Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
  • Plunger may be pressed for quick emptying
  • Resistant to acids and alkalis
  • Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
  • Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)