Merck
229423
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
powder, 99.99% trace metals basis
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化アルミニウム(Al2O3)は、アルミナとしても知られています。さまざまなゴム、プラスチック、セラミック、および耐火材料の強化硬化のために一般的に使用されます。ポリマーまたは無機複合材料の充填剤または成分として、触媒または触媒担体として、吸着剤などとしても使用できます。
アプリケーション
酸化アルミニウムは以下として使用されます:
  • プラスチックの充填剤および日焼け止めや多くの化粧品の一般的な成分として。
  • クラウス法におけるアルコール脱水の触媒として。
  • 尿素からアンモニアへの変換における触媒として。
特徴および利点
酸化アルミニウムは以下を有します:
  • 高い多孔性
  • 大きい表面積
  • 酸性および塩基性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
229423-25G:4548173932866
229423-VAR:
Q229423-VAR:
229423-100G:4548173932859
Q229423-BULK:
229423-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mobeen Murtaza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Water-based drilling fluids are extensively used for drilling oil and gas wells. However, water-based muds cause clay swelling, which severely affects the stability of wellbore. Due to two adsorption positions, it is expected that cationic gemini surfactants can reduce the
Dehydration of 2-butanol by a sulfated zirconia/γ-alumina mixed metal oxide catalyst inside a gas chromatograph injection port.
Skrdla PJ and Lindemann C.
Applied Catalysis A: General, 246(2), 227-235 (2003)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are