Merck
199966
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
activated, acidic, Brockmann I
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
グレード
Brockmann I
activated
standard grade
認証
suitable for EPA 1613
形状
powder
メーカー/製品名
CAMAG 504-C-I
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
粒径
50-300 mesh
ポアサイズ
58 Å pore size
pH
4.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.14 (mval/g)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brockmannの酸化アルミニウムはカラムクロマトグラフィーおよび吸着濾過に適しています。
高温の2相M-Al(M = Fe, NiまたはCo)合金の表面にあるα-Al2O3(酸化アルミニウム)のprotective scaleの形成メカニズムが研究されています。多様な酸性度および水濃度を持つ活性酸化アルミニウム(Brockmann活性 I~Vを有する)は、土中に存在する酸化アルミニウム上の様々なタイプの水(すなわち遊離水、間隙水および結合水)を容易に検出できます。
アプリケーション
酸化アルミニウム(アルミナ)は、プロトコールでは脱水溶媒(テトラヒドロフラン、THF)から過酸化物を除去するために使用できます。プロトコールには、蛍光標識したマウス脳の微細な脳解剖学の高解像度研究が含まれていました。多結晶ヨウ化リチウム-酸化アルミニウム固体電解質の製造に使用できます。酸化アルミニウムを組み込むと、ヨウ化リチウムの伝導率が著しく増加しました。
酸化アルミニウム(酸性)は、カラムクロマトグラフィーの吸着剤として使用できます。無溶媒条件下、無水トリフルオロ酢酸の存在下で、カルボン酸による芳香族エーテルのアシル化の活性表面として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
199966-100G:4548173929811
199966-5KG:4548173929835
199966-BULK:
199966-1KG:4548173929828
199966-5G:
199966-6X1KG:
199966-VAR:
199966-10KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient Syntheses of (a-Fluoropropargyl) phosphonate Esters.
Benayoud F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(15), 5159-5164 (1996)
A simple, efficient, and selective method for tetrahydropyranylation of alcohols on a solid phase of alumina impregnated with zinc chloride.
Ranu BC and Saha M.
The Journal of Organic Chemistry, 59(26), 8269-8270 (1994)
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Sebastiaan P van Kessel et al.
Nature communications, 10(1), 310-310 (2019-01-20)
Human gut microbiota senses its environment and responds by releasing metabolites, some of which are key regulators of human health and disease. In this study, we characterize gut-associated bacteria in their ability to decarboxylate levodopa to dopamine via tyrosine decarboxylases.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.