安全性情報
V900925
Sigma-Aldrich
グリコーゲン from oyster
≥99%, Vetec, reagent grade, Type II
別名:
Glycogen from oyster
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコーゲンはグルコースの分岐ポリマーであり、エネルギー貯蔵および放出のために動物細胞が合成します。 これは、主にα1→4 グリコシド結合から構成され、α1→6 グリコシド結合を介して生成された分岐を有します。
アプリケーション
カキのグリコーゲンは、動物モデルにおける腹腔内投与後に、炎症を誘導し、顆粒球および好中球の管外遊出を促進するために用いられています。グリコーゲンは、血管透過性プローブとしても機能します。
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V900925-5G:
V900925-BULK:
V900925-VAR:
V900925-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)