Merck
G8751
Sigma-Aldrich
グリコーゲン from oyster
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥27,400
25 G
¥76,900
100 G
¥219,000
¥27,400
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥27,400
25 G
¥76,900
100 G
¥219,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥27,400
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコーゲンはグルコースの分岐ポリマーであり、エネルギー貯蔵および放出のために動物細胞が合成します。 これは、主にα1→4 グリコシド結合から構成され、α1→6 グリコシド結合を介して生成された分岐を有します。
グリコーゲンはグルコースの多糖であり、体内の主要なグルコース保管庫としての役割を果たし、菌類および動物における重要なエネルギー貯蔵庫として機能します。多分岐構造を有するグリコーゲンは、二次的で長期的なエネルギー貯蔵分子であり、でんぷんに似ており、アミロペクチンに関連、また、エネルギーの貯蔵と放出において重要な役割を果たし、細胞膜内に顆粒状で存在します。
研究の分野では、グリコーゲンは炭水化物貯蔵、代謝、および酵素の特性を調べるために一般的に使用されています。不活性担体として機能し、エタノール沈殿によるDNAおよびRNA抽出の効率性を大幅に改善します。その多用途性は、複雑なグルコースサイクルの詳細を解明するために有用であることが立証されており、生理学、栄養学、生化学、および細胞生物学に関する研究のさまざまな領域の進展に貢献しています。
マガキ(Crassostrea gigas )は、重要な海洋漁業資源です。カキの乾燥重量の20~40%は、グリコーゲンが占めています。高いレベルのグリコーゲンは、カキの風味、品質、耐久力に貢献しています。
アプリケーション
カキのグリコーゲンは、動物モデルにおける腹腔内投与後に、炎症を誘導し、顆粒球および好中球の管外遊出を促進するために用いられています。グリコーゲンは、血管透過性プローブとしても機能します。
カキ由来グリコーゲンは、次のように使用されています:
  • ADP-グルコースピロホスフォリラーゼ (AGPase)活性の定量化のための分枝酵素活性染色を実施するためのアクリルアミド平板ゲル中の成分として
  • 腹腔滲出細胞(PEC)を得るためにマウスに接種し、マクロファージの代謝機能遺体するその影響を調べるための無菌炎症性物質として
  • グルタチオン-S-トランスフェラーゼ・アミロスクラーゼ(GST-AS)融合タンパク質とその精製画分の活性を測定するためのアミロスクラーゼアッセイのためのマレイン酸バッファーを補充するための開始剤として
  • ポリマー合成反応を実施するためのPreScissionバッファーのサプリメントとして
特徴および利点
  • 生化学および細胞生物学の研究に最適
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8751-5G:
G8751-VAR:
G8751-100G:
G8751-25G:
G8751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A M Kaplan et al.
The Journal of experimental medicine, 146(5), 1461-1466 (1977-11-01)
A macrophage cell-surface antigen associated with pyran and Corynebacterium parvum-activated macrophages and P388D1 cells but not detectable on normal or glycogen and thioglycollate-elicited murine macrophages has been described. The antigen was demonstrated both by complement-mediated cytotoxicity and immunofluorescence, using an
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 60(3), 1009-1023 (2009-02-05)
Rice (Oryza sativa) allelic sugary1 (sug1) mutants defective in isoamylase 1 (ISA1) accumulate varying levels of starch and phytoglycogen in their endosperm, and the activity of a pullulanase-type of a debranching enzyme (PUL) was found to correlate closely with the
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 62(14), 4819-4831 (2011-07-07)
Starch synthase (SS) I and IIIa are the first and second largest components of total soluble SS activity, respectively, in developing japonica rice (Oryza sativa L.) endosperm. To elucidate the distinct and overlapping functions of these enzymes, double mutants were
Busu Li et al.
BMC genomics, 18(1), 713-713 (2017-09-13)
The Pacific oyster Crassostrea gigas is an important marine fishery resource, which contains high levels of glycogen that contributes to the flavor and the quality of the oyster. However, little is known about the molecular and chemical mechanisms underlying glycogen
G P De Montalk et al.
Journal of bacteriology, 181(2), 375-381 (1999-01-12)
The Neisseria polysaccharea gene encoding amylosucrase was subcloned and expressed in Escherichia coli. Sequencing revealed that the deduced amino acid sequence differs significantly from that previously published. Comparison of the sequence with that of enzymes of the alpha-amylase family predicted
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. We intend to use G8751 for a phantom in MRI C13 spectroscopy and need to know the concentration more precisely than just >75%, so we can adjust to 100% in the phantom and avoid a large margin of error in glycogen spectroscopy measurements of patients.
    1 回答
    1. The purity value is Lot dependent and can be found in the Certificate of Analysis. The current Lot WXBD9465V in stock has a purity value of 85%.