Merck
G1767
Sigma-Aldrich
イガイ属ムール貝由来グリコーゲン Mytilus edulis(ムラサキイガイ)由来
for DNA precipitations
別名:
DNA and RNA precipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
liquid
包装
vial of 1 mL
濃度
19-22 mg/mL
保管温度
−20°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコーゲンは、動物細胞がエネルギーの貯蔵および放出用に合成するグルコースの分枝ポリマーです。主に、α1→6グリコシド結合でできた分岐とともに、α1→4グリコシド結合から成り立っています。
グリコーゲンはグルコースの分岐重合体であり、単離と精製の過程で核酸と共沈殿します。
アプリケーション
Mytilus 属(ムラサキイガイ)由来のグリコーゲンは、次の用途に使用されています。
  • 肝細胞および酵母細胞からの RNA の単離において共沈殿物として
  • 肝臓のグリコーゲン含量を定量する際に、検量線作成の標準物質として
  • tRNA または超音波処理 DNA に代わる DNA と RNA のキャリア分子として
  • 酢酸アンモニウムおよびエタノールまたはイソプロパノールの存在下で DNA を沈殿させるため
  • 8 塩基対程度の短い tRNA、酵母 RNA、超音波処理 DNA およびオリゴヌクレオチドを回収するため
生物化学的/生理学的作用
Mytilus 属中のグリコーゲン濃度は、季節的変化を示します。グリコーゲンはイガイの重要な貯蔵エネルギーであり、配偶子形成中に使用されます。グリコーゲン濃度は、生殖能およびイガイ幼生の発達の指標です。グリコーゲンは、核酸の分離および精製において、核酸の共沈殿を助けます。
特徴および利点
  • 製品は全量 1 mL で提供されます。
  • 希釈液中の少量の DNA や RNA でも沈殿します
  • 光学密度(OD)260/280 における測定を妨害しません
原理
グリコーゲンは、核酸を捕捉する不活性キャリアです。DNA/RNAと共沈殿し、エタノール溶液に不溶性です。 製造工程から見て、核酸がグリコーゲンに混入するリスクは低いと言えます。 この製品は、DNアーゼ、RNアーゼ、NICKアーゼについて試験されていますが、核酸に関する試験は行われません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1767-1VL-PW:
G1767-VAR:
G1767-1VL:
G1767-PH:
G1767-BULK:
G1767PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Energy storage and reproduction in mussels, Mytilus galloprovincialis: the influence of diet quality
Fearman JA, et al.
Journal of shellfish research., 28(2), 305-312 (2009)
Regulation of gluconeogenesis by Kruppel-like factor 15
Gray S, et al.
Cell Metabolism, 5(4), 305-312 (2007)
Tri-methylation of histone H3 lysine 4 facilitates gene expression in ageing cells
Cruz C, et al.
eLife, 7, e34081-e34081 (2018)
Biomass composition of blue mussels, Mytilus edulis, is affected by living site and species of ingested microalgae
Pleissner D, et al.
ISRN zoology, 2012 (2012)
Mitchell B Rosen et al.
Toxicology, 308, 129-137 (2013-04-10)
While perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonate (PFOS) have been studied at length, less is known about the biological activity of other perfluoroalkyl acids (PFAAs) detected in the environment. Using a transient transfection assay developed in COS-1 cells, our group