安全性情報
V900518
Sigma-Aldrich
ポリスクロース 400
Vetec, reagent grade
別名:
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
フォーム
powder
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
細胞の分離や細胞小器官の単離に使用します。
その他情報
ショ糖の非イオン性合成高分子。
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V900518-100G:
V900518-25G:
V900518-BULK:
V900518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)