Merck
SMB00129
Sigma-Aldrich
(15:3)-Anacardic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
別名:
Anacardic acid C15:3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥42,800
¥42,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥42,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O3
CAS番号:
分子量:
342.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥42,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
InChI Key
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
詳細
植物由来の天然産物
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00129-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)