Merck
V800000
Sigma-Aldrich
1,10-フェナントロリン 塩酸塩 一水和物
Vetec, reagent grade
別名:
o-フェナントロリン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,649
25 G
¥9,428
¥7,649
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,649
25 G
¥9,428
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2 · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
234.68
Beilstein:
4007967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
¥7,649
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
mp
224-225 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChI Key
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
V800000-25G:4548173322032
V800000-BULK:
V800000-VAR:
V800000-5G:4548173322049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.