スキップする
D7628
Dihydrouracil
powder
別名:
5,6-ジヒドロ-2,4-ジヒドロキシピリミジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥22,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
207-982-1
MDL number:
Form:
powder
¥22,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
powder
mp
279-281 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
InChI key
OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
General description
ジヒドロウラシル(DiHU)は、転移リボ核酸(tRNA)に見られるマイナーな塩基です。C5-C6結合が飽和していることを除いて、ウラシルに似ています。空間群P21/Cの単斜晶系で結晶化しました。その結晶構造が分析されています。光化学的付加によるL-システインとウラシルからの生成が記載されています。
Application
ジヒドロウラシルは、転移リボ核酸(tRNA)の色素分析におけるウレイド基の標準として使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP995PHR1227343922
Dihydrouracil powder
Sigma-Aldrich
D7628
Dihydrouracil
5-フルオロウラシル British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP995
5-フルオロウラシル
description
powder
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Potent antitumor agent.
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
mp
279-281 °C (lit.)
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
mp
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)