スキップする
D193
DL-α-ジフルオロメチルオルニチン 塩酸塩 水和物
≥97% (NMR), solid, polyamine biosynthesis inhibitor
別名:
2-(ジフルオロメチル) オルニチン 塩酸塩 水和物, DFMO 塩酸塩 水和物, エフロルニチン 塩酸塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
CAS番号:
分子量:
182.17 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
DL-α-ジフルオロメチルオルニチン 塩酸塩 水和物, solid, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
InChI key
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ODC1(4953)
General description
ジフルオロメチルオルニチンはフッ素化オルニチンアナログで、ポリアミン生合成の律速酵素として作用します。女性の顔面多毛症およびヒトアフリカトリパノソーマ症の治療に使用されます。ジフルオロメチルオルニチンは、神経芽細胞腫および大腸癌に対する化学保護剤および化学治療剤として機能します。哺乳類の細胞および組織に対し細胞増殖抑制作用を及ぼします。
Application
DL-α-ジフルオロメチルオルニチン塩酸塩水和物は、細胞増殖に対するアルギニンの作用を抑えるために使用されています。また、ヒツジ栄養外胚葉(oTr1)株化細胞の移動に対するビスフェノールA(BPA)の作用の研究にも使用されています。[1]
Biochem/physiol Actions
ジフルオロメチルオルニチン(エフロールニチン)はオルニチンデカルボキシラーゼ(ODC)を選択的かつ不可逆的に阻害してポリアミンの生合成を阻害します。血管新生を阻害する化学的予防薬です。
選択的な不可逆性のオルニチンデカルボキシラ-ゼ阻害によりポリアミン生合成を阻害します。血管新生を阻害する化学的予防薬
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H4413N158E8284
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
methanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... ODC1(4953)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)