APIファミリー
polymyxin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Bacitracin and Polymyxin B Sulfate Topical Aerosol®
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
- Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Hydrocortisone Otic Solution
- Chloramphenicol and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1547007-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック