Merck
80704
Millipore
VCC Selective Supplement
suitable for microbiology
別名:
ECO157:H7 Selective Supplement, Vancomycin Cefixime Cefsulodin Selective Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
アプリケーション
Escherichia coliO157:H7の選択的単離に推奨される抗生物質助剤です。
構成
(バイアルあたり。1本のバイアルから1000 mLの培地を調製できます)
バンコマイシン 8.0 mg
セフィキシム 0.05 mg
セフソルジン 10.0 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
80704-5VL:
80704-BULK:
80704-VAR:
80704-1VL-BULK:
80704-1VL:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)