1667406
USP
チモロールマレイン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
チモロール マレイン酸塩, S-(−)-1-(t-ブチルアミノ)-3-[(4-モルホリノ-1,2,5-チアジアゾール-3-イル)オキシ]-2-プロパノール マレイン酸塩, マレイン酸水素チモロール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
timolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI Key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
アプリケーション
- ドルゾラミド塩酸塩およびチモロールマレイン酸塩点眼液
- チモロールマレイン酸塩
- チモロールマレイン酸塩点眼液
- チモロールマレイン酸塩錠
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック