Merck
1478425
USP
Olopatadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(11Z)-11-[3-( Dimethyloxidoamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Olopatadine N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
分子量:
353.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
olopatadine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Olopatadine Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Olopatadine Hydrochloride
  • Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1478425-35MG:
試験成績書(COA)