蒸気密度
5.18 (vs air)
APIファミリー
tartaric acid
フォーム
crystalline
自己発火温度
797 °F
メーカー/製品名
USP
mp
170-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 150 g/L at 25 °C
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
アプリケーション
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Tartaric Acid
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1643340-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.