Merck
T1807
Sigma-Aldrich
L(+)-酒石酸
BioXtra
別名:
(2R,3R)-(+)-酒石酸, L-トレアル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725147
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
蒸気密度
5.18 (vs air)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98%
形状
powder
自己発火温度
797 °F
不純物
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
170-172 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tartaric acid is a dicarboxylic acid and occurs as two enantiomers and an achiral meso compound. The L-(+)-tartaric acid is extensively found in nature. It is an acid present in fruits such as grapes and bananas. It possesses an astringent and citrus flavor.
アプリケーション
L-(+)-Tartaric acid has been used:
  • in filter-sterilized synthetic grape juice for feast fermentation
  • in crystallization experiment
  • to test the influence of stereospecific interactions between stereoisomers of tartaric acid and proteins during crystallogenesis
生物化学的/生理学的作用
L-(+)-Tartaric acid serves as a donor ligand for biological processes. It is used as a food additive in candies and soft drinks to impart a sour taste.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1807-VAR:
T1807-100G:
T1807-BULK:
T1807-500G:
T1807-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
L(+)-酒石酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1472
L(+)-酒石酸
酒石酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643340
酒石酸
コハク酸 BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S3674
コハク酸
Acetogenin (Polypriopionate) Derived Auxiliaries: Tartaric Acid
Comprehensive Chirality (2012)
4.16-human-environment interactions?Taste
Izawa K, et al.
Comprehensive Natural Products II, 631-671 (2010)
Higher Denticity Ligands
Comprehensive Coordination Chemistry II (2003)
Tartrate chirality determines thaumatin crystal habit
Asherie N, et al.
Crystal Growth & Design, 9(9), 4189-4198 (2009)
Effects of protein purity and precipitant stereochemistry on the crystallization of thaumatin
Asherie N, et al.
Crystal Growth & Design, 8(12), 4200-4207 (2008)