グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
<5 Pa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
転移温度
flash point 210 °C
溶解性
1390 g/L
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup