スキップする
1374601
USP
リンゴ酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
DL-リンゴ酸, (±)-2-ヒドロキシコハク酸, DL-ヒドロキシブタン二酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
在庫from市川市大町368
¥60,400
この商品について
化学式:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723539
¥60,400
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
malic acid
autoignition temp.
644 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
131-133 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は、発行薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、発行薬局方の権威下で作成され発行されています。
更なる情報およびサポートについては、発行薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
Application
リンゴ酸 USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます:
  • フマル酸
  • アラニン
  • アスパラギン酸
  • マレイン酸
  • クエン酸カルシウムリンゴ酸
  • クランベリー果実粉末
Analysis Note
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
Other Notes
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1273M83041.00383
リンゴ酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374601
リンゴ酸
DL-リンゴ酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1273
DL-リンゴ酸
Malic acid meets USP/NF testing specifications
Sigma-Aldrich
M8304
Malic acid
DL-Malic acid EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF, FCC, E 296
SAFC
1.00383
DL-Malic acid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
autoignition temp.
644 °F
autoignition temp.
644 °F
autoignition temp.
644 °F
autoignition temp.
349 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リンゴ酸
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)