Merck
1504933
USP
ペンタン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.2 ML
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.2 ML
¥56,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2.48 (vs air)
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pentane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1504933-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ペンタン hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.07288
ペンタン
ヘプタン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1554
ヘプタン
o-キシレン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1312
o-キシレン