Merck
1.09719
Supelco
ペンタン
reference substance for gas chromatography
別名:
Pentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-692-4
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気密度
2.48 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
転移温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解性
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I