Merck
236705
Sigma-Aldrich
ペンタン
anhydrous, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.48 (vs air)
蒸気圧
26.76 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
線形脂肪族炭化水素であるペンタンは、原油中のライトストレートラン(LRS)ガソリン画分の主な成分です。ペンタンの異性化は、ガソリンのオクタン数を改善できます。これは多数の金属触媒の開発につながり、このような触媒はn-ペンタンをイソ-ペンタンに効率的に異性化できます。
アプリケーション
ペンタンは、テトラキス((トリメチルシリル)エチニル)シランからテトラエチニルシランを調製する際に溶媒として使用できます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236705-6X1L:4548173932071
236705-VAR:
236705-18L:
236705-BULK:
236705-20L:
236705-2L:4548173932064
236705-250ML:
236705-PZ:
236705-1L:4548173932057
236705-200L:
236705-900ML:
236705-100ML:4548173932040
236705-8L:
236705-4X2L:
236705-20L-P2:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ペンタン puriss. p.a., &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76871
ペンタン
ペンタン for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.07177
ペンタン
ペンタン &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
60489
ペンタン
ペンタン EMPLURA&#174;
Supelco
8.20957
ペンタン
Supported SO42-/ZrO2 Solid Superacid Catalysts for n-Pentane Isomerization.
Zhao L, et al.
Modern Research in Catalysis, 3(03), 89-89 (2014)
Isomerization of n-pentane over La-Ni-S 2 O 8 2?/ZrO 2-Al 2 O 3 solid superacid catalysts: Deactivation and regeneration.
Song H, et al.
Applied Catalysis A: General, 526, 37-44 (2016)
Synthesis and Structure of Tetraethynylsilane and Its Silylated Derivatives.
Geyer FL, et al.
Chemistry?A European Journal , 20(13), 3600-3605 (2014)
Re and Pt?Re incorporation in sulfated zirconia as catalysts for n-pentane isomerization
Aboul-Gheit AK, et al
Egyptian Journal of Petroleum, 23(3), 303-314 (2014)
Maranda S Cantrell et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-10)
Qualitative and semi-quantitative analysis of organosulfides extracted from oil obtained by steam distillation of yellow onions was performed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The extraction efficiency of organosulfides from onion oil was evaluated across four solvents: dichloromethane; diethyl ether; n-pentane;