APIファミリー
neomycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI Key
SYJXFKPQNSDJLI-HKEUSBCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Established for the preparation of reference solutions (d) in the testing of related substances in framycetin sulfate and neomycin sulfate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0180 and 0197 of European Pharmacopoeia.
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N0300000:
N0300000-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート