安全性情報
1446950
USP
Moricizine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-{10-[3-(4-Morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2yl}carbamic acid ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥69,640
¥69,640
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥69,640
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25N3O4S · HCl
CAS番号:
分子量:
463.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,640
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
moricizine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
S1c2c(cc(cc2)NC(=O)OCC)N(c4c1cccc4)C(=O)CC[N+H]3CCOCC3.[Cl-]
InChI
1S/C22H25N3O4S.ClH/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24;/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27);1H
InChI Key
GAQAKFHSULJNAK-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Moricizine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1446950-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)