安全性情報
1443599
USP
ミダゾラム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥121,000
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥121,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13ClFN3
CAS番号:
分子量:
325.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
midazolam
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(cccc1)C2=NCc3[n](c(nc3)C)c4c2cc(cc4)Cl
InChI
1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Midazolam USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, control, and system suitability solutions for assay, impurity analysis, and specific tests by liquid chromatography coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Midazolam Injection[1]
  • Midazolam [2]
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1443599-300MG:4548173921181
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Midazolam
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(4), 2952-2952 (2020)
Midazolam Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(3), 2953-2953 (2018)