Merck
T1019
Sigma-Aldrich
(±)-チオペンタール
別名:
5-エチル-5-(1-メチルブチル)-2-チオバルビツール酸, ペントタール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥15,600
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥15,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N2O2S
CAS番号:
分子量:
242.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
薬剤管理
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
ethanol: complete 50 mg/mL
オーガナイザー
Abbott
SMILES記法
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI Key
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-チオペンタールは、in vivo NMR分光法のためのラットの一時麻酔に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
チオペンタールは、血流や酸素の消費を変えずに、大脳の代謝率を低下させる麻酔薬です。[2]
特徴および利点
この化合物はアボット社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1019-10MG:
T1019-VAR:
T1019-5MG:
T1019-BULK:
T1019-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B M Jucker et al.
The Journal of biological chemistry, 272(16), 10464-10473 (1997-04-18)
The effects of increased plasma free fatty acids (FFA) on insulin-dependent whole body glucose disposal, skeletal muscle glycolysis, glycogen synthesis, pyruvate versus FFA/ketone oxidation, and glucose 6-phosphate (Glu-6-P) were investigated in the awake rat. A control group (glycerol-infused) and high
Cerebral circulation and metabolism during thiopental anesthesia and hyper-ventilation in man.
E C PIERCE et al.
The Journal of clinical investigation, 41, 1664-1671 (1962-08-01)
Elisabeth Norman et al.
Pediatric research, 73(1), 87-94 (2012-11-07)
Sedative and analgesic medications are used in critically ill newborns, but little is known about their effects on electrocortical activity in preterm infants. We hypothesized that morphine might induce prolonged neurodepression, independent of blood pressure, as compared with rapid sequence
Anna Rosati et al.
Neurology, 79(24), 2355-2358 (2012-12-01)
To evaluate the efficacy and safety of ketamine (KE) in the management of refractory convulsive status epilepticus (RSE) in children. In November 2009, we started using KE for treating all children consecutively referred for RSE. Clinical and treatment data were
Colleen K Loo et al.
Journal of affective disorders, 142(1-3), 233-240 (2012-08-04)
Preliminary evidence suggests that the use of ketamine during electroconvulsive therapy (ECT) may be neuroprotective against cognitive impairment and have synergistic antidepressant effects. This study tested whether the addition of ketamine reduced cognitive impairment and enhanced efficacy over a course