スキップする
UC430
1′-ヒドロキシミダゾラム
≥97% (HPLC), powder
別名:
8-クロロ-6-(2-フルオロフェニル)-1-ヒドロキシメチル-4H-イミダゾ [1,5a] [1,4] ベンゾジアゼピン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年7月31日from市川市大町368
¥284,000
10 mg
出荷予測2026年7月31日from市川市大町368
¥486,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H13ClFN3O
CAS番号:
分子量:
341.77
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
¥284,000
出荷予測2026年7月31日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
1′-ヒドロキシミダゾラム,
form
powder
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
InChI key
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
General description
1′-ヒドロキシミダゾラムは、ミダゾラムの代謝物です。
Application
1′-ヒドロキシミダゾラム(1′-OHMDZ)は、Cyp3a11酵素活性の評価、ならびにミダゾラムの薬物動態(PK)試験に使用可能です。[1]
CYP3A4によるミダゾラムの代謝産物です。
Biochem/physiol Actions
1′-ヒドロキシミダゾラムは、ミダゾラム(MDZ)の主要なヒドロキシル化代謝物であり、肝臓内でCYP 450 3AアイソザイムによりMDZが急速かつ広範に代謝されることによって形成されます。本製品はMDZの薬理学的効果に寄与します。[2]
Features and Benefits
この化合物は、ADME毒性研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのADME毒性研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)