certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. E1850000
traceable to USP 1257007
APIファミリー
ethambutol
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
InChI Key
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1930-500MG-PW:
PHR1930-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック