スキップする
1279804
USP
フルオキセチン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-N-メチル-γ-[4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゼンプロパンアミン 塩酸塩, LY-110,140 塩酸塩, プロザック®
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H18F3NO · HCl
CAS番号:
分子量:
345.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluoxetine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Application
Fluoxetine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluoxetine Tablets
  • Fluoxetine Delayed-Release Capsules
  • Olanzapine and Fluoxetine Capsules
  • Fluoxetine Oral Solution
  • Fluoxetine Capsules
Biochem/physiol Actions
選択的セロトニン再取込み阻害剤であり、抗うつ剤です。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
Eli Lilly and Companyとのライセンス契約に基づき販売しています。
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR139434012343290
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
-
API family
fluoxetine
API family
fluoxetine
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フルオキセチン 塩酸塩
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)