Merck
PHR1829
Supelco
ヒプロメロース
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥35,300
¥35,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥35,300
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.24
¥35,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1330005
APIファミリー
hypromellose
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pack of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI Key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
水系および非水性の増粘剤、耐脂性を持つ透明なフィルム、結合剤、潤滑剤、立体安定剤、保水剤。
特徴および利点
水に溶解、過熱すると可逆的にゲル化、非イオン性、イオン種とは複合体を非形成、界面活性および酵素耐性。溶液は偽塑性を示します。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0715 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1829-500MG-PW:
PHR1829-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)