Merck
1229409
USP
ドロスピレノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6β,7β,15β,16β -ジメチレン-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-21,17-カルボラクトン, ジヒドロスピロレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O3
CAS番号:
分子量:
366.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
drospirenone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Drospirenone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets
生物化学的/生理学的作用
ドロスピレノンは第四世代のプロゲスチンであり、強力なプロゲストーゲン活性に加え、抗ミネラルコルチコイド活性や抗アンドロゲン活性を有しています。近年のドロスピレノンに関する二つの研究では、レボノルゲストレルと比べて静脈血栓塞栓症のリスクが倍増するとみられていますが、その他の研究で、別のリスクはほとんど認められていません。
第四世代プロゲスチン;避妊薬
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1229409-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)