Merck
Y0001718
ドロスピレノン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6β,7β,15β,16β -ジメチレン-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-21,17-カルボラクトン, ジヒドロスピロレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O3
CAS番号:
分子量:
366.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
drospirenone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Drospirenone for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ドロスピレノンは第四世代のプロゲスチンであり、強力なプロゲストーゲン活性に加え、抗ミネラルコルチコイド活性や抗アンドロゲン活性を有しています。近年のドロスピレノンに関する二つの研究では、レボノルゲストレルと比べて静脈血栓塞栓症のリスクが倍増するとみられていますが、その他の研究で、別のリスクはほとんど認められていません。
第四世代プロゲスチン;避妊薬
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simon Schmid et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 259, 113808-113808 (2019-12-31)
Fish are exposed to estrogens, progestins and glucocorticoids in the aquatic environment but effects on the blood coagulation cascade are unknown. Here we analyzed effects of 17β-estradiol (E2) alone and in combination with mixtures of new generation progestins and the