Merck
Y0001105
ドロスピレノン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6β,7β,15β,16β -ジメチレン-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-21,17-カルボラクトン, ジヒドロスピロレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
80 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
80 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O3
CAS番号:
分子量:
366.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
drospirenone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Drospirenone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ドロスピレノンは第四世代のプロゲスチンであり、強力なプロゲストーゲン活性に加え、抗ミネラルコルチコイド活性や抗アンドロゲン活性を有しています。近年のドロスピレノンに関する二つの研究では、レボノルゲストレルと比べて静脈血栓塞栓症のリスクが倍増するとみられていますが、その他の研究で、別のリスクはほとんど認められていません。
第四世代プロゲスチン;避妊薬
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001105:
Y0001105-60G:
Y0001105-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L M Lopez et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD006586-CD006586 (2008-02-07)
Premenstrual syndrome (PMS) is a common problem. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is a severe form of PMS. Combined oral contraceptives (COCs), which have both progestin and estrogen, have been examined for their ability to relieve premenstrual symptoms. A COC containing
T Simoncini et al.
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 13(1), 22-33 (2009-11-27)
Hormone therapy is effective for the relief of menopausal symptoms. For women with a uterus, addition of a progestogen is required to protect the endometrium. However, synthetic progestins differ in certain pharmacological characteristics that may have implications for clinical practice.
Cassiana R G Giribela et al.
Contraception, 86(1), 35-41 (2012-04-03)
Combined oral contraceptives (COCs) may lead to a rise in cardiovascular disease risk, possibly associated with changes in blood pressure and endothelial function. The objective was to evaluate the impact of COC containing 20 mcg of ethinylestradiol (EE) and 3
A R Genazzani et al.
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 10 Suppl 1, 11-18 (2007-03-17)
Drospirenone is a unique progestogen derived from 17alpha-spirolactone, with a pharmacologic profile very similar to that of endogenous progesterone. In contrast with other available progestins, drospirenone is a progestogen with aldosterone receptor antagonism (PARA) through its affinity for the mineralocorticoid
Naida Sehovic et al.
The Annals of pharmacotherapy, 44(5), 898-903 (2010-04-08)
To review primary literature regarding the risk of venous thromboembolism (VTE) in users of combined oral contraceptives (COCs) containing drospirenone compared to COCs containing other progestins. A literature search of MEDLINE and EMBASE (1950-January 2010) was conducted using the following