Merck
1260001
USP
Ethinyl estradiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
17α-エチニルエストラジオール, 17α-エチニル-1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 19-ノル-1,3,5(10),17α-プレグナトリエン-20-イン-3,17-ジオール, エチニルエストラジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 MG
¥64,470
¥64,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 MG
¥64,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O2
CAS番号:
分子量:
296.40
Beilstein:
2419975
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥64,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethinyl estradiol
メーカー/製品名
USP
mp
182-183 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
エチニルエストラジオール USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • デソゲストレルおよびエチニルエストラジオール錠
  • ドロスピレノンおよびエチニルエストラジオール錠
  • エチニルエストラジオール
  • エチニルエストラジオール錠
  • エチノジオールジアセテートおよびエチニルエストラジオール錠
  • レボノルゲストレルおよびエチニルエストラジオール錠
  • ノルエチンドロンアセテートおよびエチニルエストラジオール錠
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1260001-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Tomás Cajthaml et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 157(12), 3325-3335 (2009-07-25)
Natural estrogens such as estrone, 17beta-estradiol, estriol, and the particularly recalcitrant synthetic estrogen 17alpha-ethinylestradiol used as oral contraceptive, accumulate in the environment and may give rise to health problems. The processes participating in their removal from soil, wastewater, water-sediments, groundwater-aquifer
Marie-Soleil Wagner et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(11), 1769-1777 (2007-08-10)
Many factors influence the effectiveness of contraceptive methods. Oral contraceptives are the second most popular contraceptive method after female sterilization in the US. A total of 25% of women do not use their oral contraceptives correctly; 30% of women do
Caroline Fenton et al.
Drugs, 67(12), 1749-1765 (2007-08-09)
Drospirenone 3mg with ethinylestradiol 20microg (Yaz) is a low-dose combined oral contraceptive (COC) administered in a regimen of 24 days of active tablets followed by a short hormone-free interval (4 days; 24/4 regimen). Drospirenone, unlike other synthetic progestogens used in
Hongjian Zhang et al.
Clinical pharmacokinetics, 46(2), 133-157 (2007-01-27)
17alpha-Ethinylestradiol (EE) is widely used as the estrogenic component of oral contraceptives (OC). In vitro and in vivo metabolism studies indicate that EE is extensively metabolised, primarily via intestinal sulfation and hepatic oxidation, glucuronidation and sulfation. Cytochrome P450 (CYP)3A4-mediated EE
Andrew M Kaunitz et al.
Obstetrics and gynecology, 123(2 Pt 1), 295-303 (2014-01-10)
To compare a new low-dose levonorgestrel and ethinyl estradiol contraceptive patch (Patch) with a combination oral contraceptive (Pill; 100 micrograms levonorgestrel, 20 micrograms ethinyl estradiol) regarding efficacy, safety, compliance, and unscheduled uterine bleeding. Women (17-40 years; body mass index 16-60)