Merck
1228530
USP
ドロネダロン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Multaq, SR-33589B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥62,240
¥62,240
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥62,240
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H44N2O5S · HCl
CAS番号:
分子量:
593.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥62,240
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dronedarone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
InChI Key
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dronedarone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dronedarone Tablets
生物化学的/生理学的作用
ドロネダロンは、クラスIIIの抗不整脈薬であり、心房細動のためのマルチチャネル遮断薬です。
ドロネダロンは、クラスIIIの抗不整脈薬であり、心房細動のためのマルチチャネル遮断薬です。カリウム、ナトリウム、カルシウムチャネルを遮断し、また、抗アドレナリン特性も示します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1228530-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)