Merck
Y0002121
ドロネダロン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Multaq, SR-33589B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
120 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H44N2O5S · HCl
CAS番号:
分子量:
593.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
dronedarone
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
InChI Key
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dronedarone hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ドロネダロンは、クラスIIIの抗不整脈薬であり、心房細動のためのマルチチャネル遮断薬です。
ドロネダロンは、クラスIIIの抗不整脈薬であり、心房細動のためのマルチチャネル遮断薬です。カリウム、ナトリウム、カルシウムチャネルを遮断し、また、抗アドレナリン特性も示します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)