Merck
B9061
Sigma-Aldrich
ビカルタミド(CDX)
≥98% (HPLC), powder
別名:
N-[4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[(4-フルオロフェニル)スルホニル]-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパンアミド, コスデックス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥38,300
50 MG
¥86,900
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥38,300
50 MG
¥86,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14F4N2O4S
CAS番号:
分子量:
430.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
AstraZeneca
SMILES記法
CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
InChI Key
LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビカルタミド(CDX)はアンドロゲン受容体(AR)拮抗薬として、前立腺癌[1]、膀胱癌細胞株[2]、ヒト胎児骨格筋細胞に用いられています。[3]また、アンドロゲン非依存性LNCaP(LNCaP-AI)細胞株の培養用にRPMI1640の補助剤としても用いられています。[4]
生物化学的/生理学的作用
ビカルタミド(CDX)は非ステロイド性のアンドロゲンレセプターアンタゴニストであり、純粋な抗アンドロゲンです。
ビカルタミド(CDX)は非ステロイド性のアンドロゲンレセプターアンタゴニストであり、純粋な抗アンドロゲンです。ヒストンアセチル化/脱アセチル化のバランス調節やコレギュレーターの動員を介して作用します。ビカルタミド(CDX)によりアンドロゲンを介した遺伝子発現が停止します。その例として、前立腺癌におけるMMP13の発現上昇や、PLZF(promyelocytic leukemia zinc finger protein)、GADD45γ(growth arrest and DNA damage inducible, gamma)などがあります。アンドロゲンにより刺激される転写非依存的な非ゲノム性のPI3K/AKTリン酸化もビカルタミド(CDX)によって阻害されます。
特徴および利点
本化合物はアストラゼネカ社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、既承認の医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(ステロイド)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、遺伝子制御研究用製品です。さらに遺伝子制御研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
B9061-10MG:4548173291680
B9061-VAR:
B9061-50MG:4548173291697
B9061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactive stroma component COL6A1 is upregulated in castration-resistant prostate cancer and promotes tumor growth
Zhu YP, et al.
Testing, 6(16), 14488-14488 (2015)
Päivi Östling et al.
Cancer research, 71(5), 1956-1967 (2011-02-24)
Androgen receptor (AR) is expressed in all stages of prostate cancer progression, including in castration-resistant tumors. Eliminating AR function continues to represent a focus of therapeutic investigation, but AR regulatory mechanisms remain poorly understood. To systematically characterize mechanisms involving microRNAs
Benoît Boutin et al.
The Prostate, 73(10), 1090-1102 (2013-03-28)
Treatment of advanced prostate cancer (PCa) relies on pharmacological or surgical androgen deprivation. However, it is only temporarily efficient. After a few months or years, the tumor relapses despite the absence of androgenic stimulation: a state referred to as hormone-refractory
Paucity of PD-L1 expression in prostate cancer: innate and adaptive immune resistance
Martin AM, et al.
Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 18(4), 325-325 (2015)
Androgen receptor antagonist bicalutamide induces autophagy and apoptosis via ULK2 upregulation in human bladder cancer cells
Hao K, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 10(7), 7603-7615 (2017)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.