Merck
F0372000
フォルモテロール フマル酸塩 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R*,R*)-N-[2-ヒドロキシ-5-[1-ヒドロキシ-2-[[2-(4-メトキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]フェニル]ホルムアミド フマル酸塩, フォルモテロール ヘミフマル酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O4 · 0.5C4H4O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
420.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
formoterol 
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
InChI Key
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Formoterol fumarate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
β2-アドレナリン受容体のアゴニストです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
F0372000-10MG:
F0372000:
F0372000-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sean R Jesinkey et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(3), 663-673 (2014-10-09)
Skeletal muscle atrophy remains a clinical problem in numerous pathologic conditions. β2-Adrenergic receptor agonists, such as formoterol, can induce mitochondrial biogenesis (MB) to prevent such atrophy. Additionally, atomoxetine, an FDA-approved norepinephrine reuptake inhibitor, was positive in a cellular assay for