1136002
USP
Clindamycin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Clindamycin hydrochloride monohydrate, (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride monohydrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clindamycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
InChI Key
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1136002-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック