Merck
Y0001680
システム適合性用リン酸クリンダマイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3.073 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3.073 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34ClN2O8PS
CAS番号:
分子量:
504.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clindamycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI Key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clindamycin phosphate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Spectrum of Activity: Gram positive cocci and taxoplasma. Especially active against anaerobic bacteria.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
リコサミドクラスの抗菌性および抗原虫性の抗生物質です。
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001680:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)