Merck
1055002
USP
安息香酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOH
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
636131
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
詳細
API family: benfluorex
APIファミリー
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
自己発火温度
1061 °F
包装
pkg of 300 mg
メーカー/製品名
USP
利用可能性
not available in (Sales restriction may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzoic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sodium Benzoate
  • Potassium Benzoate
  • Benzoic and Salicylic Acids Ointment
  • Mandelic Acid
  • Benzaldehyde
  • Cranberry Fruit Juice
  • Ibuprofen Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1055002-300MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸
Benzoic acid for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur
Supelco
1.00136
Benzoic acid
安息香酸 purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427608
安息香酸
安息香酸 ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
109479
安息香酸
Benzoic acid standard for elemental analysis
Supelco
1.00134
Benzoic acid
Mandelic Acid
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 5876-5876 (2020)
Benzoic and Salicylic Acids Ointment
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 521-521 (2013)
Benzaldehyde
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(1), 5632-5632 (2020)
Sodium Benzoate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 6011-6011 (2020)
Sertraline Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(2), 4031-4031 (2021)