Merck
8.22257
Sigma-Aldrich
Benzoic acid
for synthesis
別名:
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O2
CAS番号:
分子量:
122.12
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.001 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
570 °C
有効性
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
転移温度
flash point 121 °C
密度
1.321 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Paper Title: A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm & Dudareva, 2015).
  • Paper Title: Pd (II)-catalysed meta-C–H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C–H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
安息香酸 purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427608
安息香酸
vibrant-m
NIST350C
Benzoic acid
Naphthalene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20846
Naphthalene
Acetanilide for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22344
Acetanilide