蒸気密度
4.21 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
crystalline
自己発火温度
1061 °F
包装
poly bottle of 500 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 2.9 g/L at 25 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109479-3KG:
109479-500G:
109479-VAR:
109479-1KG:
109479-25G:
109479-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック