安全性情報
BP735
Metronidazole benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13N3O4
CAS番号:
分子量:
275.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metronidazole
フォーム
powder
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI Key
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Metronidazole benzoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Metronidazole Oral Suspension
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP735:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)